Coomassie® Brillantblau R 250, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Brillantblau R, Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz, Coomassie Blau R 250, Xylenbrillantcyanin, Serva Blue R, Brillantindocyanin 6B, Acid Blue 83
191490050
191490250
191491000
191495000
ACRO191490050EA
26.3
EUR
ACRO191490050
ACRO191490250
ACRO191491000
ACRO191495000
Coomassie® Brillantblau R 250, rein
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ Molecular Weight: 825.98 g/mol Schmelzpunkt: 174…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041762 CAS-Nummer: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bordeaux to dark purple-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 588 to 596 nm (in 50:50 ethanol:water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.2 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥700 (at lambda max.) |