Ruthenium red tetrahydrate, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
191730010
191730050
ACRO191730010EA
105
EUR
ACRO191730010
ACRO191730050
Ruthenium red tetrahydrate, rein
Ruthenium red tetrahydrate
CAS No.: 12790-48-6
Formel:
Cl₆H₄₂N₁₄O₂Ru₃·4H₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00167176 CAS-Nummer: 12790-48-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-purple Crystalline powder |
Assay | 34.6 to 36.1 % (Ru) |
UV Lambda max | 530 to 536 nm |
Molar extinction coefficient | ≥8000 l/(mole.cm) (lambda max., 0.02 g/l H2O) |