Cäsiumcarbonat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
192040250
192041000
192040050
192045000
192040025
ACRO192040250EA
31.8
EUR
ACRO192040250
ACRO192041000
ACRO192040050
ACRO192045000
ACRO192040025
Cäsiumcarbonat 99.5% zur Analyse
Cesium carbonate
Formel:
Cs₂CO₃ Molecular Weight: 325.82 g/mol Schmelzpunkt: >400 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010957 CAS-Nummer: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥99.4 % (By difference) |
Loss on drying | ≤0.5 % (500°C) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Aluminium (Al) | ≤100 ppm |
Barium (Ba) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤400 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤3000 ppm |
Sodium (Na) | ≤300 ppm |