Polyethylenglycol 200

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 49.9 EUR
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polyethylenglycol 200
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,125 g/cm³
Flammpunkt: 171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR