Polyethylenglycol 6.000

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

192280010 192280051
ACRO192280010EA 50.2 EUR
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR