Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aluminiumammoniumbis(sulfat) Dodecahydrat, Ammoniumalaun
192382500
ACRO192382500EA
107
EUR
ACRO192382500
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ACS
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 453,33 g/mol Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 93,5 °C Dichte: 1,64 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149958 CAS-Nummer: 7784-26-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.05 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |