Antimon 99+%, Pulver 0.15 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
192450100
ACRO192450100EA 47.4 EUR
ACRO192450100
Antimon 99+%, Pulver 0.15 mm
Antimony
Formel: Sb
Schmelzpunkt: 630 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Assay ≥99.0 %