Calciumchlorid, wasserfrei 96% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Chlorcalcium

192731000 192735000
ACRO192731000EA 92.5 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Calciumchlorid, wasserfrei 96% für die Biochemie
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 782 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR