Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat

192860010 192862500
ACRO192860010EA 251 EUR
ACRO192860010 ACRO192862500
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat, rein
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR