Indium(III)chlorid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 91.7 EUR
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III)chlorid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III)chlorid
Formel: Cl₃In
Siedepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 586 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011058
CAS-Nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR