Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 32 EUR
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR