Lanthan(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 143 EUR
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Lanthan(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR