Blei(II)chlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 114 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Blei(II)chlorid 99%
Formel: Cl₂Pb
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 501 °C
Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011157
CAS-Nummer: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR