Mangan(II)nitrat Tetrahydrat zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Mangandinitrat Tetrahydrat

193460010 193462500
ACRO193460010EA 114 EUR
ACRO193460010 ACRO193462500
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat zur Analyse
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat
Formel: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149789
CAS-Nummer: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR