Platin 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Platinium
193710010
ACRO193710010EA 332 EUR
ACRO193710010
Platin 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1772 °C
Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm