Rubidiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Rubidiumchloride
193920100
ACRO193920100EA 249 EUR
ACRO193920100
Rubidiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 718 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Argentometric 28.9 to 30.1 % (Cl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm