Discandiumtrioxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Scandium(III)oxid, Scandiumoxid

193960050
ACRO193960050EA 209 EUR
ACRO193960050
Discandiumtrioxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Discandiumtrioxid
Formel: O₃Sc₂
Molecular Weight: 137,91 g/mol
Schmelzpunkt: >1000 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011223
CAS-Nummer: 12060-08-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR