Thallium(I)nitrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Thalliumnitrat

194240100
ACRO194240100EA 59.1 EUR
ACRO194240100
Thallium(I)nitrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Thallium(I)nitrat
Formel: NO₃Tl
Molecular Weight: 266,39 g/mol
Siedepunkt: 433 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 206 °C
Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011280
CAS-Nummer: 10102-45-1
UN: 2727
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or crystals
Assay 75.9 to 77.5 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR