Titan(IV)oxid überwiegend Rutil 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
194340050
194340250
ACRO194340050EA
59.2
EUR
ACRO194340050
ACRO194340250
Titan(IV)oxid überwiegend Rutil 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Titan(IV)oxid
Formel:
TiO₂ Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 1855 °C Dichte: 4,23 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...