Ammoniummetavanadat 99.996% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

194400100 194400500
ACRO194400100EA 157 EUR
ACRO194400100 ACRO194400500
Ammoniummetavanadat 99.996% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR