Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 291 EUR
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR