Praseodymtrinitrat Pentahydrat 99.9% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Praseodymium (III) nitrate pentahydrate
194590500
ACRO194590500EA 69.8 EUR
ACRO194590500
Praseodymtrinitrat Pentahydrat 99.9% Trace metals basis
Praseodymtrinitrat Pentahydrat
Formel: N₃O₉Pr·5H₂O
Molecular Weight: 417
Schmelzpunkt: 69
Dichte: 2.233
CAS-Nummer: 14483-17-1
EINECS: 233-796-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %