Yttrium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid

194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 119 EUR
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Yttrium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR