May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, rein Farbstoff
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
194830250
194831000
ACRO194830250EA
49.5
EUR
ACRO194830250
ACRO194831000
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, rein Farbstoff
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Ratio | 1.2 to 2.1 Blue/red ratio |
UV Lambda max | 515 to 530 nm (red) |