May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, rein Farbstoff
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
194830250 194831000
ACRO194830250EA 49.5 EUR
ACRO194830250 ACRO194831000
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, rein Farbstoff
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Ratio 1.2 to 2.1 Blue/red ratio
UV Lambda max 515 to 530 nm (red)