Dibutylzinndichlorid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Dichlordibutylstannan, DBTC

194872500 194870250
ACRO194872500EA 82.4 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutylzinndichlorid 97%
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Molecular Weight: 303.85 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1.4 g/cm³
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR