Platin, schwarz 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Platinium

195210010 195210050
ACRO195210010EA 350 EUR
ACRO195210010 ACRO195210050
Platin, schwarz 98%
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1772 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR