di-Kaliumhexachloroplatinat (∼40% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
195350010
195350050
195350250
ACRO195350010EA
126
EUR
ACRO195350010
ACRO195350050
ACRO195350250
di-Kaliumhexachloroplatinat (∼40% Pt)
di-Kaliumhexachloroplatinat
Formel:
K₂PtCl₆ Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Dichte: 3,344 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011389 CAS-Nummer: 16921-30-5 EINECS: 240-979-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,07720 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light orange Powder and/or chunks |
Platinum (Pt) | 39.4 to 40.6 % (Pt) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...