Platin(II)chlorid (≥73% Pt)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 170 EUR
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platin(II)chlorid (≥73% Pt)
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Dichte: 6,05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR