Platin(II)bromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
195410010
ACRO195410010EA 111 EUR
ACRO195410010
Platin(II)bromid 98%
Platin(II)bromid
Formel: Br₂Pt
Molecular Weight: 354.89 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 6.65 g/cm³
MDL: MFCD00011180
CAS-Nummer: 13455-12-4
EINECS: 236-648-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to khaki Powder
Assay ≥97.5 %