Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

195520010 195520050
ACRO195520010EA 990 EUR
ACRO195520010 ACRO195520050
Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
Siedepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR