Kaliumthiocyanat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
196585000 196580025 196580100 196582500
ACRO196585000EA 68.2 EUR
ACRO196585000 ACRO196580025 ACRO196580100 ACRO196582500
Kaliumthiocyanat 99+% zur Analyse
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…179 °C
Dichte: 1,886 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.3 to 8.7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Iodine consuming subst. ≤30 mg I2/100 g