Kaliumcyanid 97+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyankalium, Zyankali
196605000 196600025 196601000 196602500
ACRO196605000EA 127 EUR
ACRO196605000 ACRO196600025 ACRO196601000 ACRO196602500
Kaliumcyanid 97+% zur Analyse
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Siedepunkt: 1625 °C
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm