Europiumtrinitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Europium(III)nitrat Hexahydrat
196680050
ACRO196680050EA 162 EUR
ACRO196680050
Europiumtrinitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Europiumtrinitrat Hexahydrat
Formel: EuN₃O₉·6H₂O
Molecular Weight: 446,07 g/mol
Schmelzpunkt: 85 °C
Dichte: 2,258 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149700
CAS-Nummer: 10031-53-5
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Semitransparent Crystalline solid
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %