Kaliumiodat 98%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

196741000 196745000 196740025
ACRO196741000EA 46.8 EUR
ACRO196741000 ACRO196745000 ACRO196740025
Kaliumiodat 98%, reinst
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560
Dichte: 3.93 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR