Vanadium(III)chlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
197000250
197001000
197000050
ACRO197000250EA
116
EUR
ACRO197000250
ACRO197001000
ACRO197000050
Vanadium(III)chlorid 97%
Vanadium(III)chlorid
Formel:
Cl₃V Dichte: 3 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011454 CAS-Nummer: 7718-98-1 EINECS: 231-744-6 UN: 2475 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue to violet to black Powder |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Insoluble matter | ≤0.5 % (in water) |