Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98-102% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Cobalt(II)salz Tetrahydrat, Cobaltdiacetat Tetrahydrat
197101000
ACRO197101000EA 76.1 EUR
ACRO197101000
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98-102% ACS
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Molecular Weight: 249,08 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to red Crystalline powder or granules
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.1 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %