Mangan(II)bromid Tetrahydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandibromid Tetrahydrat
197130500
ACRO197130500EA 51.4 EUR
ACRO197130500
Mangan(II)bromid Tetrahydrat 98%
Mangan(II)bromid Tetrahydrat
Formel: Br₂Mn·4H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149791
CAS-Nummer: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %