Germanium(IV)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 228 EUR
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Germanium(IV)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Germanium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ge
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –49,5 °C
Dichte: 1,84 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,04418

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR