Kupfer(I)oxid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 28 EUR
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Kupfer(I)oxid 97%
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1232 °C
Dichte: 5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR