Ammoniumhexachloroosmat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Diammoniumhexachloroosmat

197630010
ACRO197630010EA 173 EUR
ACRO197630010
Ammoniumhexachloroosmat(IV) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Os
Molecular Weight: 439,02 g/mol
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010883
CAS-Nummer: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR