Eisen 99%, Pulver -70 mesh (<212 µm)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 163 EUR
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Eisen 99%, Pulver -70 mesh (<212 µm)
Iron
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR