3-Methoxybenzylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 27 EUR
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-Methoxybenzylchlorid 97%
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 124 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR