4-Hexylresorcin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hexylresorcinol
197920250 197921000
ACRO197920250EA 49.9 EUR
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexylresorcin 98%
4-Hexylresorcin
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194.27 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %