α-Brom-2-fluortoluol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197960050 197960250
ACRO197960050EA 30.5 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Brom-2-fluortoluol 98%
α-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,567 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR