α-Brom-4-fluortoluol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

197970050 197970250
ACRO197970050EA 37 EUR
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Brom-4-fluortoluol 97%
α-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,517 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR