Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung Unstabilisiert zur Analyse, destilliert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Hydrogeniodid

198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 54.9 EUR
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung Unstabilisiert zur Analyse, destilliert
Hydriodic acid
Formel: HI
Molecular Weight: 127.91 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR