Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Hydrogeniodid

Stabilisierung: 0.75 % Stabilisiert mit hypophosphoriger Säure

198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 40.2 EUR
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert
Hydriodic acid
Formel: HI
Molecular Weight: 127.91 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR