Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogeniodid
Stabilisierung:
0.75 % Stabilisiert mit hypophosphoriger Säure
198370500
198372500
198370010
ACRO198370500EA
40.2
EUR
ACRO198370500
ACRO198372500
ACRO198370010
Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert
Hydriodic acid
Formel:
HI Molecular Weight: 127.91 g/mol Dichte: 1.7 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage) |
Stabilizer | 0.75 % H3PO2 |
Titration with NaOH | ≥55.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...