Blei(II)iodid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

198860500 198862500
ACRO198860500EA 77.9 EUR
ACRO198860500 ACRO198862500
Blei(II)iodid 99%
Formel: I₂Pb
Siedepunkt: 954 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 402 °C
Dichte: 6,16 g/cm³
MDL: MFCD00011163
CAS-Nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR