Bortribromid 1 M in Methylenchlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
198900100
198901000
198908000
ACRO198900100EA
59.6
EUR
ACRO198900100
ACRO198901000
ACRO198908000
Bortribromid 1 M in Methylenchlorid
Bortribromid
Formel:
BBr₃ Molecular Weight: 250.52 g/mol Siedepunkt: 91,2 Schmelzpunkt: -46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011312 CAS-Nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 3390 ADR: 6.1 Merck Index: 13,01337 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 0.95 to 1.10 M |